Learn More
Ohaus™ PCR Plate Thermal Block
Codice prodotto. 15792539 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
384-Well
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15792539
Marca: Ohaus™ 30400127
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ PCR Plate Thermal Block is a 384 well block.
  • OHAUS offers a range of shaker accessories to meet specific sample requirements
  • A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
  • Platforms can increase the amount of usable space for samples
  • In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
  • Tube racks and dimpled mats securely hold tubes in place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 384 Well PCR Plate Thermal Block
Capacità 384-Well
Materiale Valox 357 Plastic
Tipo Block
Dimensioni (L x P) 11.90 cm x 16.30 cm
Dimensioni (L x P x A) 11.9 x 16.3 x 7.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.70 in.
Lunghezza (sistema metrico) 11.90 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.40 in.
Larghezza (sistema metrico) 16.30 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.00 in.
Altezza (sistema metrico) 7.700 cm
Profondità (sistema imperiale) 4.70 in.
Profondità (sistema metrico) 11.90 cm