Learn More
Fisherbrand™ PCR Rack
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17862455 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
1
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17862455
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Efficient PCR sampling and storage.
  • Small and compact design is stackable, saving valuable space in the freezer
  • Lid hinge design allows lid to to sit at 180 degrees
  • Transparent lid protects samples and allows for quick assessment of contents
  • Embossed numbers and letters on the wells provide easy identification and tracking of samples
  • Light-weighted construction made durable for reusability
Specifica
Include Rack
Product Type PCR Tube Rack
Matrice 8x4
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Microtubes (0.2 mL)
Materiale Polypropylene
Posizioni 1
Forma Rettangolare
Ripiani None
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.2 mL tubes both individually and in strips of 8, as well as 32-place assay plates (8 x 4)
Lunghezza (sistema metrico) 9.8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 17.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.9 in.
Altezza (sistema metrico) 3.1 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.2 in.