Learn More
Fisherbrand™ PCR Transfer Tray, Natural, 5/PK
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30689595 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Autoclavabile:
Autoclavable
Dimensione della confezione:
5 paia
Artikelnummer. 30689595
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Streamline your sample preparation.
The PCR™ Transfer Tray is engineered for quick and convenient handling of PCR tubes and strips. Designed to sit securely on 96-well tube racks and thermal cyclers, it simplifies the transfer process and works seamlessly with 96-well lidded storage trays.
How to Use:
  • Place sample tray over 96-well tube rack
  • Prepare test samples, place and fill PCR tubes
  • Transfer conveniently and safely to/from thermocycler for processing and storage
  • Cleaning Instructions: Use a pH neutral cleaner (solvents not recommended)
Spezifikation
Dimensioni (L x P x A) 4.5 x 2.8 x 0.1 in. (11.3 x 7.2 x 0.2 cm)
Colore Natural
Altezza (sistema metrico) 0.2 cm
Lunghezza (sistema metrico) 11.3 cm
Materiale Polypropylene
Tipo Tray
Larghezza (sistema metrico) 7.2 cm
Autoclavabile Autoclavable
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt