Learn More
BRAND™ PCR Tube Strips
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Green
Rose
White
Volume (sistema metrico):
0.15 mL
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 125
pezzi 250
Descrizione
- Polypropylene 8 and 12 tube strips
- A variety of cap styles is available
- Compatible with leading thermal cyclers with heated lids
- Provide tight seal in all PCR* cyclers
- Protect samples from cross contamination
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Quantità | 250 Pack |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Domed Cap |
| Product Type | PCR Tube Strip |