Learn More
Microspec™ PCR Tubes
Descrizione
- PCR tubes
- Natural
- Pack of 1000
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Clear |
| Colore | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Requisiti di stoccaggio | Room Temperature |
| Quantità | 1000 |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Forma | Conical |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene |
| Senza Dnasi | No |
| Vedi altri risultati |