Learn More
Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates
Codice prodotto. p-4526078 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Natural
Tipo di chiusura:
Domed Cap
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
Product Type:
PCR Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10792742
Marca: Thermo Scientific™ 3414
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Efficiently perform applications with these PCR tubes and plates, molded from 100% virgin polypropylene.
Efficiently perform applications with Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates, molded from 100% virgin polypropylene.
  • Tubes feature thin walls for optimal heat transfer
  • Caps seal securely to minimize evaporation.
  • Elevated well rims to ensure uniform sealing.
  • Thermo Scientific™ PurePak™ packaging reduces contamination
  • Certified RNase-, DNase-, DNA, and Pyrogen-free
  • Clear, nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermal Cyclers
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene
Tipo di chiusura Domed Cap
Closure Included Yes
Product Type PCR Tube