Learn More
Abnova™ PCYOX1 Recombinant Protein
Codice prodotto. 16120043
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16120043
Marca: Abnova™ H00051449P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH33815
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 51449
Peso molecolare 81.29
Nome PCYOX1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MGRVVAELVSSLLGLWLLLCSCGCPEGAELRAPPDKIAIIGAGIGGTSAAYYLRQKFGKDVKIDLFEREEVGGRLATMMVQGQEYEAGGSVIHPLNLHMKRFVKDLGLSAVQASGGLLGIHNGETLVFEESNWFIINVIKLVWRYGFQSLRMHMWVEDVLDKFMRIYRYQSHDYAFSSVEKLLHALGGDDFLGMLNRTLLETLQKAGFSEKFLNEMIAPVMRVNYGQSTDINAFVGAVSLSCSDSGLWAVEGGNKLVCSGLLQASKSNLISGSVMYIEEKTKTKYTGNPTKMYEVVYQIGTETRSDFYDIVLVATPLNRKMSNITFLNFDPPIEEFHQYYQHIVTTLVKGELNTSIFSSRPIDKFGLNTVLTTDNSDLFINSIGIVPSVREKEDPEPSTDGTYVWKIFSQETLTKAQILKLFLSYDYAVKKPWLAYPHYKPPEKCPSIILHDRLYYLNGIECAASAMEMSAIAAHNAALLAYHRWNGHTDMIDQDGLYEKLKTEL
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene KIAA0908/PCL1
Nome comune PCYOX1
Simbolo del gene PCYOX1
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution