Learn More
Tocris Bioscience™ PD 168077 maleate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30002150
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30002150
Marca: Tocris Bioscience™ 1065/10
High affinity, selective D4 agonist
A potent D4 dopamine receptor agonist (Ki = 8.7 nM) with > 400-fold selectivity over D2 and > 300-fold selectivity versus D3 subtypes respectively. Induces synaptic translocation of CaMK II to postsynaptic sites in cultured prefrontal cortical neurons. Centrally active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 630117-19-0
Formula molecolare C24H26N4O5
Specifica
Materiale o nome chimico N-[[4-(2-Cyanophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-3-methylbenzamide maleate
Quantità 10 mg
Peso formulazione 450.49
Purezza 98%
Peso molecolare 450.495