Learn More
PD L1 (CD274) Monoclonal Antibody (OTI14H4), OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA812993S
Descrizione
PD L1 (CD274) Monoclonal antibody specifically detects PD L1 (CD274) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotSpecifica
| PD L1 (CD274) | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P07174, P08138, Q9Z0W1 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 18053, 24596, 4804 | |
| -20°C | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| OTI14H4 | |
| Unconjugated | |
| Ngfr | |
| A530045L16Rik; B7 homolog 1; B7-H; B7h1; B7-H1; Cd274; CD274 antigen; CD274 molecule; PDCD1 ligand 1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; Pdl1; PD-L1; pdl-1; Programmed cell death 1 ligand 1; programmed death ligand 1; RGD1566211; sCD274; soluble CD274; soluble PD L1; sPD L1 | |
| Full length human recombinant protein of human Ngfr (NP_002498) produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.