Learn More
BRAND™ Puntali per pipette monouso PD-Tip™: Adattatore
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Imballaggio:
Bulk packed
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Adapter Only. Adapters are required for use with 25 and 50 mL PD-Tips II dispenser tips, allowing them to be attached to the HandyStep™ touch and HandyStep™ electronic repeating pipettes.
- Polypropylene
- Autoclavable
- Sterile adapters are individually wrapped and DNA-, RNase-, ATP-, and endotoxin-free
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 50 ml |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Translucent |
| Autoclavabile | Sì |
| Formato | Bagged |
| Stile punta | Monouso |
| Imballaggio | Bulk packed |
| Monouso | Reusable |
| Graduato | No |
| Vedi altri risultati |