Learn More
PD158780, MedChemExpress
Codice prodotto. 16423557
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16423557
Marca: Medchem Express HY18609
MedChemExpress PD158780 is a potent EGFR family inhibitor with IC50s of 8 pM, 49, 52, 52 nM for EGFR, ErbB2, ErbB3, and ErbB4, respectively.
PD158780 is a potent EGFR family inhibitor with IC50s of 8 pM, 49, 52, 52 nM for EGFR, ErbB2, ErbB3, and ErbB4, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico PD158780
CAS 171179-06-9
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H12BrN5
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (50.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNC1=CC2=C(NC3=CC(Br)=CC=C3)N=CN=C2C=N1
Molecular Weight (g/mol) 330.18
Peso formulazione 330.18
Percent Purity 99.52%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.