Learn More
PDCD1 / PD1 / CD279 Rabbit, Clone: PDCD1/1410R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | PDCD1 / PD1 / CD279 |
|---|---|
| Clone | PDCD1/1410R |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15960618
|
EnquireBio
5133-RBM4-P0 |
20 μg | |||||||
|
15970618
|
EnquireBio
5133-RBM4-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Risparmia 76.40€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| PDCD1 / PD1 / CD279 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rabbit | |
| 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
| 5133 | |
| Human recombinant PDCD1 protein fragment | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 55kDa |
| PDCD1/1410R | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_016859782 | |
| PDCD1 | |
| IgG | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell Surface and Cytoplasmic | |
| TY cells or Tonsil. |