Learn More
PDE6H Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | PDE6H |
|---|---|
| Concentrazione | 0.4 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16858204
|
Proteintech
18151-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16848204
|
Proteintech
18151-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Participates in processes of transmission and amplification of the visual signal. cGMP-PDEs are the effector molecules in G-protein-mediated phototransduction in vertebrate rods and cones.Specifica
| PDE6H | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| P61249, Q13956 | |
| 114248, 5149, 78600 | |
| PDE6H Fusion Protein Ag12847 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PDE6H |
| 0.4 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| GMP PDE gamma, PDE6H, RCD3 | |
| PDE6H | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |