Learn More
PDK4 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-07049UV
Codice prodotto. 18247844
  • 629.00€ / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PDK4 Polyclonal specifically detects PDK4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PDK4
Polyclonal
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
[Pyruvate dehydrogenase [lipoamide]] kinase isozyme 4, mitochondrial, EC 2.7.11, EC 2.7.11.2, FLJ40832, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 4, pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 4, pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 4, pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isozyme 4, mitochondrial
Rabbit
Affinity Purified
Cancer, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Markers, Protein Kinase, Signal Transduction
5166.0
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
DyLight 350
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
PDK4
Synthetic peptide made to an internal portion of the human PDK4 protein (within residues 200-250). [Swiss-ProtNo. Q16654]
0.1 mL
Primary
Human
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado