Learn More
asecos™ PE IBC Station with Filling Area and PE Grid
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
1280.00 mm
2460.00 mm
3640.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
- Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
Specifica
Specifica
| Colore | Blu |
| Capacità (sistema imperiale) | 264.2 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 L |
| Materiale | Polietilene |
| Tipo | IBC Spill Pallet |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 143.31 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3640.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 143.31 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 3640.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 18.70 in. |
| Vedi altri risultati |