Learn More
BRAND™ Tappo di arresto in PE-LD
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Manufactured from Low-density polyethylene (LDPE)
- For use with sample and sedimentation tubes.
- Dual-ringed stopper prevents sample leakage.
- Ridged edge provides easy gripping and handling.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sample and sedimentation tubes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BRAND™ Sample Tubes 114750, 114760 |
| Quantità | 1000/Ea. |
| Size | 11.5 to 12 Dmm |
| Materiale | LDPE |
| Product Type | Grip Stopper |