Learn More
Chemsplash PE Machine Made Disposable Over Sleeve
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
Descrizione
Disposable Polyethylene Oversleeves
- 15 Micron Material
- Elasticated at Both Ends
- 40 x 20 cm
- Heat Sealed Seams
- PFAS Free
Description: Disposable Polyethylene Oversleeves are made from 15-micron polyethylene material, elasticated at both ends for ease of fit.
Specifica
Specifica
| Size | Universal |
| Product Type | General Purpose Sleeve |
| Materiale | Polyethylene |
| Colore | White |
| Sterilità | Non-sterile |
| Monouso | Single-use |
| Tipo di chiusura | Elastic Ends |
| Tipo di giuntura | Welded |
| Senza lattice | Yes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16 in. |
| Vedi altri risultati |