missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chemsplash PE Machine Made Disposable Over Sleeve
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200105879
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30058310

Marca: Chemsplash 2527.300.999

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Disposable Polyethylene Oversleeves are made from 15 micron polyethylene material elasticated at both ends for ease of fit.

Disposable Polyethylene Oversleeves

  • 15 Micron Material
  • Elasticated at Both Ends
  • 40 x 20 cm
  • Heat Sealed Seams
  • PFAS Free

Description: Disposable Polyethylene Oversleeves are made from 15-micron polyethylene material, elasticated at both ends for ease of fit.

Specifica

Size Universal
Product Type General Purpose Sleeve
Materiale Polyethylene
Colore Blue
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Tipo di chiusura Elastic Ends
Tipo di giuntura Welded
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 16 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato