Learn More
Fisherbrand™ PE Plug for Shell Vial
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
12 mm
15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- PE Plug
- Transparent
- Snap caps are easy to apply and easy to remove, eliminate the need for crimping or de-capping tools
Specifica
Specifica
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Quantità | 100 |
| Tipo | Plug |
| Dimensione chiusura | ND15 |