Learn More
asecos™ PE Rack Sump with Forklift Pockets
Codice prodotto. p-200003648 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
315 L
400 L
480 L
600 L
1000 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17886436
Marca: asecos™ 31404
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The PE Rack Sump is approved for the safe storage of water pollutants.
  • Rack sump
  • PE grey
  • Grid: without
  • Forklift Pockets for easy transportation
  • Approved for the safe storage and transport of water pollutants
Specifica
Colore Grigio
Capacità (sistema imperiale) 83.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 315 L
Materiale Polietilene
Tipo Sump
Lunghezza (sistema imperiale) 54.72 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1390.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 54.72 in.
Larghezza (sistema metrico) 1390.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.40 in.
Altezza (sistema metrico) 315.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 51.77 in.
Profondità (sistema metrico) 1315.00 mm
Peso (sistema imperiale) 55.12 lb.
Peso (sistema metrico) 25 kg