Learn More
Fisherbrand™ Tappo a pressione in PE, trasparente, per fiala con tappo a pressione
I tappi in polietilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07740kg
Descrizione
- PE Snap Cap
- Transparent
- Closed top
- Snap caps are easy to apply and easy to remove, eliminate the need for crimping or de-capping tools
Specifica
Trasparente | |
Polietilene | |
ND22 |
22 mm | |
A pressione |