Learn More
asecos™ PE Storage Can with Dosing Tap
Codice prodotto. p-200003702 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17806336
Marca: asecos™ 40095
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The PE Storage Can is ideal for the safe storage and internal transport of liquids, such as acids or lyes.
  • With fine dosing tap made of stainless steel (1.4301), incl. vent, PTFE seal
  • Incl. multilingual safety sticker to designate the contents
Specifica
Product Type Pouring Can
Capacità (sistema imperiale) 0.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 1 L
Colore Giallo
Da utilizzare con (applicazione) Safe storage and dosing
Materiale Polietilene
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 9.06 in.
Altezza (sistema metrico) 230.00 mm
Peso (sistema imperiale) 1.10 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg