Learn More
asecos™ PE Sump Pallet with PE-grid
Codice prodotto. 17836426 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
220 L
440 L
520 L
Altezza (sistema metrico):
320.00 mm
350.00 mm
410.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17836426
Marca: asecos™ 40050
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The PE Sump Pallet is approved for the safe storage of water pollutants.
  • PE blue
  • Grid: PE
Specifica
Colore Blu
Capacità (sistema imperiale) 58.1 gal.
Capacità (sistema metrico) 220 L
Materiale Polietilene
Tipo Painted Spill Sump
Lunghezza (sistema imperiale) 52.36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1330.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 52.36 in.
Larghezza (sistema metrico) 1330.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.60 in.
Altezza (sistema metrico) 320.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 52.36 in.
Profondità (sistema metrico) 1330.00 mm
Peso (sistema imperiale) 121.25 lb.
Peso (sistema metrico) 55 kg