Learn More
asecos™ PE Sump Pallet with PE-grid
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
220 L
440 L
520 L
Altezza (sistema metrico):
320.00 mm
350.00 mm
410.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- PE blue
- Grid: PE
Specifications
Specifications
| Colore | Blu |
| Capacità (sistema imperiale) | 58.1 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 220 L |
| Materiale | Polietilene |
| Tipo | Painted Spill Sump |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 52.36 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1330.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 52.36 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1330.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 12.60 in. |
| Show More |