Learn More
asecos™ PE Sump Pallet with PE-grid and Leak Indicator
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
220 L
340 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PE gray
- Grid: PE
- Leak indicator included
Specifica
Specifica
| Colore | Grigio |
| Capacità (sistema imperiale) | 58.1 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 220 L |
| Materiale | Polietilene |
| Tipo | Painted Spill Sump |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 36.14 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 918.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 36.14 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 918.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 15.75 in. |
| Vedi altri risultati |