Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pallone di evaporazione a goccia con giunto conico smerigliato
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
3000 mL
Finitura collo:
14/23
29/32
39/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Materiale | Duran Glass |
| Tipo | Evaporating Flask |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotary Evaporators |
| Finitura collo | 14/23 |
| Forma | Pear |
| Volume (sistema metrico) | 25 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 40 mm |