Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Beute a goccia con giunto conico smerigliato
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
27 mm
33 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Giunto a bussola:
14/23 NS
19/26 NS
29/32 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Acc. to DIN 12383
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Giunto a bussola | 14/23 NS |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 64 mm |