Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Beute a goccia con giunto conico smerigliato
Codice prodotto. 10087780
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
27 mm
33 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Giunto a bussola:
14/23 NS
19/26 NS
29/32 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10087780
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03031437
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Especially for distillation and evaporation and provides for ease of sample removal. Lenz Laborglasinstrumente™ Pear-Shaped Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN 12383
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Giunto a bussola 14/23 NS
Diametro (sistema metrico) esterno 64 mm