Learn More
Heathrow Scientific Pearl™ Adjustable Volume Pipette, Multi-Channel
Codice prodotto. 16390706 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
30 to 300 μL
5-50 μL
Numero di canali:
8
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16390706
Marca: Heathrow Scientific HS120218
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Pearl™ is an eight- or twelve-channel pipette offering adjustable volume and precision liquid handling.
The sleek, ergonomic design and reduced plunger pressure help reduce the chance of Repetitive Stress Injury (RSI), as the pipette requires 2/3 the operation pressure of most standard pipettes. The Pearl™ is tested in accordance with standards and a calibration certificate is supplied. Manufactured in accordance with ISO08655 and GLP regulations.
  • Internal metal parts for increased accuracy and calibration stability, and long life
  • Ergonomic Slight downward slant to tip ejector button reduces hand fatigue, incidence of repetitive strain injury (RSI)
  • Easy volume adjustment with locking tab to prevent accidental change
  • Separate tip ejector
  • Large digit volume display
  • Color coded and labeled with volume range
  • Both top and side have colored coded components for quick visual confirmation
  • CE certified and Manufactured in accordance with ISO08655 and GLP regulations
  • Autoclavable
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Clip Tip White
Descrizione Pearl™ Adjustable Volume Pipette
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Purple
Dispensing Speed Low-Force
Monouso Reusable
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale ABS
Modello HS120218
Numero di canali 12
Product Line Pearl
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Adjustable Volume Pipette
Volume (sistema metrico) 30 to 300 μL
Display 3-Position, Digit
Stile delle dita Hook
Da utilizzare con (applicazione) Tips
Tipo di imballaggio 1 Box
Lunghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.53 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 2.54 cm
Altezza (sistema imperiale) 9.25 in.
Altezza (sistema metrico) 23.50 cm