Learn More
Idex Low-Pressure Tee Assembly, Natural PEEK, 0.020 in. Bore, 1/16 in. OD Tubing, 1/4-28 Flat Bottom
Codice prodotto. 15257036 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.02 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15257036
Marca: Idex 0200810
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Combine, split, or intersect fluid streams throughout your system with the Low-Pressure Tee Assembly.
  • Manufactured from inert polymers.
  • 1/4-28 flat-bottom ports.
  • Max pressure of 1000 psi (69 bar).
  • 0.020 in. thru-hole diameter.
  • PEEK body.
  • Use Tee connectors in a variety of low-pressure situations throughout your fluidic system.
  • Handy mounting holes make it a snap to mount connectors.
  • Tee connector assemblies come complete with nuts and ferrules.
Specifica
Tipo Tee
Diametro (sistema imperiale) interno 0.02 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.5 mm
Temperatura (sistema imperiale) max 302°F
Temperatura (sistema metrico) max 150°C
Quantità confezione 1 Kit
Include Low-pressure Unions, Tees, Crosses Connectors
Descrizione Chromatography Fittings Kit
Materiale PEEK
Pressione 500 to 1000 psi