Learn More
Hamilton™ PEEK Large RN Hub Needles
Click to view available options
Stile del punto dell'ago:
3
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Plastic needles
- Manufactured from PEEK HPLC tubing that is both chemically and physically robust
- Sold in packs of 6
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Descrizione | Gas sterilizable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.8 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Non-metallic needle requirements |
| Product Type | PEEK Needle |
| Quantità | 4/Pk. |
| Stile del punto dell'ago | 3 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Large RN Hubs |