Learn More
Cytiva Connettore maschio in PEEK
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Collegamenti:
1/16 in. Male
1/16 in. Male to 1/16 in. Male for tubing ID 0.13 mm
1/16 in. Male to 1/16 in. Male for tubing ID 0.25 mm
3 x 5/16 in. Female
3/16 in. Male
Da femmina da 1/16” a maschio M6
M6 Female to 5/16 in. Male
Dimensione della confezione:
1 set
10 PCS
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Accessori per cromatografia
- Confezione completa 2
- Possibilità di scelta tra collegamenti e diametri interni di diverse misure
- Da utilizzare con tubi per cromatografia
- Connettori in polietereterchetone (PEEK)
Specifica
Specifica
| Tipo | Connettore maschio |
| Collegamenti | 1/16 in. Male |
| Materiale | PEEK |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1/16 in. O.D. Tubing, 5/16 in. Male |