Learn More
Cytiva Connettore maschio in PEEK
Codice prodotto. 11729565 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Collegamenti:
1/16 in. Male
1/16 in. Male to 1/16 in. Male for tubing ID 0.13 mm
1/16 in. Male to 1/16 in. Male for tubing ID 0.25 mm
3 x 5/16 in. Female
3/16 in. Male
Da femmina da 1/16” a maschio M6
M6 Female to 5/16 in. Male
Dimensione della confezione:
1 set
10 PCS
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11729565
Marca: Cytiva 18112092
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per collegare tubi di formati diversi. Il connettore maschio in PEEK Cytiva Life Sciences™ è un accessorio importante per eseguire una cromatografia ottimale.
  • Accessori per cromatografia
  • Confezione completa 2
  • Possibilità di scelta tra collegamenti e diametri interni di diverse misure
  • Da utilizzare con tubi per cromatografia
  • Connettori in polietereterchetone (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Connettore maschio
Collegamenti 1/16 in. Male to 1/16 in. Male for tubing ID 0.25 mm
Materiale PEEK
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Diametro esterno 1/16” Tubo