missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK Tubing, 1/32 in. O.D., 100 ft
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.0025 in.
0.004 in.
0.005 in.
0.007 in.
0.010 in.
0.015 in.
0.020 in.
Colore:
Black
Blue
Gray
Natural
Orange
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Excellent chemical resistance and inert to most commonly used solvents. Exceptions are very caustic reagents, strong acids and bases
- Bio-inert ad bio-compatible
- Color coded to industry standards for easy identification of inner diameter
- Leach-free colorants
- Smooth inner walls and precise IDs
- Works well with either polymer fittings as well as stainless steel fittings
- Can be formed to specific customer needs
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.0025 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1/32 in. |
| Overall Length (English) | 100 ft. |
| Materiale | PEEK |
| Pressione massima | 5000 psi (345 bar) |
| Temperatura operativa max (sistema metrico) | 100°C |
Solo per ricerca
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto