Learn More
Cytiva Tubo in PEEK
I tubi in PEEK sono disponibili in un'ampia scelta di diametri interni. I tubi in PEEK Cytiva Lifescience™ rappresentano un importante accessorio per cromatografia.
52.55€ - 486.00€
Specifica
Tipo | Tubo PEEK |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 1.58 mm |
Overall Length (Metric) | 2 m |
Materiale | PEEK |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11360012
|
Cytiva
18-1156-59 |
0.150 mm |
486.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10328439
|
Cytiva
18-1115-83 |
1 mm |
78.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330012
|
Cytiva
18-1112-53 |
0.75 mm |
83.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11555724
|
Cytiva
18111368 |
0.5 mm |
52.55€
2m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- In polietereterchetone (PEEK)
- Numerose misure disponibili
Specifica
Tubo PEEK | |
1.58 mm | |
2 m | |
PEEK |