Learn More
Cytiva Tubing kit ÄKTApurifier 10, I.D. 0.50mm
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Overall Length (Metric):
0.16 mm
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | AKTApurifier 10 |
| Tipo | Tubing Kit |
| Include | 0.16 m L 1 x Tubing H6, 0.08 m L 1 x Tubing H7, 0.14 m L 1 x Tubing H8, 0.6 m L 1 x Tubing H9, 1 x Finger tight Connector |
| Overall Length (Metric) | 0.16 mm |
| Materiale | PEEK |