Learn More
Thermo Scientific™ PEEK Union Adapter Assembly
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità confezione:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Absolute zero or low dead volume formats
- Biocompatible
Specifica
Specifica
| Quantità confezione | 1 Each |
| Include | (2) F-300 Fingertight Fittings |
| Dimensioni filo | 10-32 |
| Descrizione | Union Adapter Assembly |
| Da utilizzare con | For 1/16 in. Tubing O.D. |
| Materiale | PEEK |
| Pressione | 5000 psi |