Learn More
Pefloxacin mesylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448136
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16448136
Marca: Medchem Express HYB0147A
MedChemExpress Pefloxacin mesylate is a an antibacterial agent and prevents bacterial DNA replication by inhibiting DNA gyrase (topoisomerse) Target: DNA gyrase Pefloxacin is a synthetic chemotherapeutic agent used to treat severe and life-threatening bacterial infections.
Pefloxacin mesylate is a an antibacterial agent and prevents bacterial DNA replication by inhibiting DNA gyrase (topoisomerse)
Specifica
Materiale o nome chimico Pefloxacin mesylate
Forma fisica Solid
CAS 70458-95-6
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H24FN3O6S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo Pefloxacinium mesylate
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (232.85 mM) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (29.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(CC)C2=C(C=C(F)C(N3CCN(C)CC3)=C2)C1=O)O.CS(=O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 429.46
Peso formulazione 429.46
Percent Purity 98.78%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.