Learn More
PEG (methoxy group) Rabbit, Clone: RM105, Abnova™
Rabbit monoclonal antibody raised against polyethylene glycol (methoxy group).
Marca: Abnova MAB12825
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| PEG (methoxy group) | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| ELISA (0.01-0.3 ug/mL) Flow Cytometry Immunocytochemistry Immunohistochemistry (0.5-2 ug/mL) Immunoprecipitation Western Blot (0.05-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Rabbit | |
| Protein A affinity purification | |
| RUO | |
| This antibody reacts to the methoxy group of Polyethylene glycol (PEG). It is specific for methoxypoly (ethylene glycol). | |
| Liquid |
| ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (PFA fixed), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| RM105 | |
| Rabbit monoclonal antibody raised against polyethylene glycol (methoxy group). | |
| In PBS (50% glycerol, 1% BSA, 0.09% sodium azide) | |
| Polyethylene glycol (methoxy group) conjugated with KLH. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P404-Conservare in un recipiente chiuso.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium phosphate monobasic, potassium phosphate dibasic