Learn More
Heathrow Scientific™ Peg Tube Rack
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7193570 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Matrice:
5 x 10
8 x 12
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 16360746
Marca: Heathrow Scientific™ HS24311A
The Peg Tube Rack is strong, tough, and versatile constructed of fiberglass-reinforced polypropylene, which is ideal for bench work or tube storage.
  • Spacious peg design allows easy viewing of tube contents
  • Use as a drying rack for glass plates or upside-down tubes
  • Pegs remain straight even after repeated autoclaving
  • Embossed alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Unique tear drop well design allows for better retention of tubes
  • Autoclavable
Specifica
Product Type Test Tube Peg Rack
Descrizione Peg Tube Rack
Matrice 5 x 10
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Tubes
Materiale Fiberglass Reinforced
Posizioni 1
Forma Rectangular
Ripiani None
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Tubes
Modello HS24311A
N. per custodia 8/Pk.
N. per confezione 2/Pk.
Imballaggio Box
Lunghezza (sistema metrico) 18.8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Altezza (sistema metrico) 6.9 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.7 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 14 to 17 mm