Learn More
Tocris Bioscience™ PEI STAR-Go™ transfection reagent
Codice prodotto. 30058548
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30058548 5 mL 5mL
30058551 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 30058548 Sous-traitant Tocris Bioscience™ N° du sous-traitant 8174/5ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Aqueous solution of polyethylenimine (PEI) transfection reagent
PEI STAR-Go™ is a ready-to-use aqueous formulation of our high performance PEI STAR™ transfection reagent (Cat. No. 7854), provided as a sterile-filtered solution. PEI STAR™ is a chemically-defined, linear polyethylenimine (PEI) transfection reagent for affordable and scalable transient gene expression. PEI is a synthetic polymer with an exceptionally high positive charge density in pH-neutral solutions. Positively charged PEI binds strongly to negatively charged DNA and imparts a net cationic charge, allowing the DNA to enter cells. PEI is a non-viral vector commonly used to transfect HEK293, CHO, and a range of other eukaryotic cell lines. Applications include production of lentivirus and rAAV, recombinant proteins, and antibodies. Supplied as a 1mg/mL aqueous solution
PEI STAR-Go is a trademark of Bio-Techne Corp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Materiale o nome chimico Poly[imino(1,2-ethanediyl)] hydrochloride
CAS 49553-93-7
Quantità 5 mL
Bersaglio Transfection Reagent
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.