Learn More
Memmert™ Refrigerated Incubator with Peltier Cooling, 1060 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 15978700 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Modello:
IPP1060
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15978700
Marca: Memmert™ IPP1060
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Temperature Range: 0°C to 70°C
  • Intuitive and easy-to-use operating menu
  • Almost exclusive use of high-quality, corrosion-resistant and easily cleanable stainless steel for the working chamber and housing
  • Heating concept specifically adapted for a precise and homogenous temperature control
  • A wide range of options for programming and documentation using interfaces, integrated data logger and Software AtmoCONTROL
  • Double doors standard for all models: Prevention of contamination and drops in temperature, and at the same time an optimum view of the sensitive load through wide-area interior glass doors
  • Fans integrated in the Peltier elements ensure rapid energy transfer and optimum temperature distribution
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1060 L
Materiale camera Acciaio inox
Materiale Stainless Steel, Zinc-plated Steel
Temperature Range (Metric) °°
Tipo Refrigerated Incubator
Door Style Inner glass doors
Include 2 stainless steel electropolished grids
Modello IPP1060
Precisione termica °
Dimensioni interne (L x P x A) 850 x 1040 x 1200 mm
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz