Learn More
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Earmuffs
Codice prodotto. p-7160314
Click to view available options
Colore:
Black
Green
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 15739707
Marca: 3M™ 7000039633
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Earmuffs ensure protection in high noise environments without being too bulky.
  • Shaped to avoid interference with the rifle butt and not distract when shooting
  • Soft wide cushions helps reduce pressure around the ears and improves comfort and wearability
  • Easy to replace cushions and inserts helps keep them hygienically clean
  • Collapsible headband for easy and protective storage in a pocket or bag
  • Attenuation Rating:
    • High: 32
    • Medium: 24
    • Low: 15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Certificazione/Conformità CE Approved , EN 352-1: 2002
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Product Type Ear Muffs
Stile Foldable, over the head
Foldable Yes