Learn More
3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari
Click to view available options
Stile:
Hard Hat
Neckband
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Per una protezione acustica ad alte prestazioni contro livelli di rumore moderati, scegli le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2.
- Il design con doppia bardatura temporale isolata elettricamente riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa e il filo di acciaio inox rivestito in plastica fa sì che la bardatura temporale sia la più robusta di 3M. Queste cuffie sono al tempo stesso resistenti e confortevoli perché l'ampia bardatura temporale piatta è dotata di un rivestimento in plastica morbida che assicura una pressione stabile nella parte superiore della testa. Poiché il metallo non è esposto, questo prodotto è 'dielettrico' e fornisce una resistenza elettrica per supportare le applicazioni che comportano il rischio di scintille o scariche elettriche.
- I cursori modellati con cura permettono di regolare queste cuffie auricolari facilmente, una volta posizionate sulla testa. I cuscinetti auricolari in schiuma, ampi e morbidi, garantiscono il comfort dei lavoratori. Inoltre, le coppe sottili assicurano una maggiore compatibilità con altri dispositivi di protezione.
- Riducendo il rumore fino a 31 dB, le cuffie auricolari 3M PELTOR X2 sono colorate in giallo, semplificando la selezione del livello di protezione corretto nella gamma della serie X.
- I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, favorendo una maggiore durata del prodotto.
- Sono disponibili anche come modelli con attacco per elmetto o con bardatura nucale.
Specifica
Specifica
| Noise Reduction Rating (NRR) | 24 dB |
| Corded | Uncorded |
| Plug Shape | Ovale |
| Monouso | Reusable |
| Metal Detectable | No |
| Headband Color | Black |
| Dielectric | No |
| Stile | Neckband |
| Mounting | No |
| Foldable | No |