Learn More
3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari
Codice prodotto. p-200003845
Click to view available options
Stile:
Hard Hat
Neckband
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17863276
Marca: 3M™ 7000103990
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2 sono i nostri protettori auricolari innovativi dal design della coppa moderno e dalle linee sottili.
  • Per una protezione acustica ad alte prestazioni contro livelli di rumore moderati, scegli le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2.
  • Il design con doppia bardatura temporale isolata elettricamente riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa e il filo di acciaio inox rivestito in plastica fa sì che la bardatura temporale sia la più robusta di 3M. Queste cuffie sono al tempo stesso resistenti e confortevoli perché l'ampia bardatura temporale piatta è dotata di un rivestimento in plastica morbida che assicura una pressione stabile nella parte superiore della testa. Poiché il metallo non è esposto, questo prodotto è 'dielettrico' e fornisce una resistenza elettrica per supportare le applicazioni che comportano il rischio di scintille o scariche elettriche.
  • I cursori modellati con cura permettono di regolare queste cuffie auricolari facilmente, una volta posizionate sulla testa. I cuscinetti auricolari in schiuma, ampi e morbidi, garantiscono il comfort dei lavoratori. Inoltre, le coppe sottili assicurano una maggiore compatibilità con altri dispositivi di protezione.
  • Riducendo il rumore fino a 31 dB, le cuffie auricolari 3M PELTOR X2 sono colorate in giallo, semplificando la selezione del livello di protezione corretto nella gamma della serie X.
  • I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, favorendo una maggiore durata del prodotto.
  • Sono disponibili anche come modelli con attacco per elmetto o con bardatura nucale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Noise Reduction Rating (NRR) 24 dB
Corded Uncorded
Plug Shape Ovale
Monouso Reusable
Metal Detectable No
Headband Color None
Dielectric No
Stile Hard Hat
Mounting Hard Hat
Foldable No