Learn More
3M™ PELTOR™ Earmuffs, Green
Codice prodotto. p-7214254
Click to view available options
Modello:
X1A
X1P3E
CSA Z94.2:
Class A
Class B
Dielectric:
No
Yes
Stile:
Hard Hat
Over-the-head
Dimensione della confezione:
1 paio
Pezzo
Codice prodotto. 13479918
Marca: 3M™ 7000103987
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
3M™ PELTOR™ Earmuffs X1 are our lightweight hearing protectors with comfortable, soft ear cushions.
  • Dispositivi di protezione dell'udito di qualità superiore, sono l'ideale per l'uso in ambienti con rumori leggeri.
  • Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie, migliorando comfort e vestibilità.
  • Coppe affusolate, con doppio stampaggio
  • Ampio spazio all'interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore.
  • Bardatura isolata elettricamente
  • Struttura leggera (184 g)
Compliance
3M™ ear muffs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Verde/nero
ANSI S3.1974 Yes
Materiale cuscino Schiuma poliuretanica
CSA Z94.2 Class A
Cushion Color Black
Materiale fascia per la testa Filo di acciaio inox, poliestere e polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Protezione dai livelli di rumore dell'industria leggera, ad esempio nei lavori di manutenzione stradale o di trapanatura.
Modello X1A
Pairs per Package 1 Ea.
Noise Reduction Rating (NRR) 22 dB
Product Type Protezione auricolare
Headband Color Black
Dielectric Yes
Materiale ABS/TPU, schiuma PU e PVC
Stile Over-the-head