Learn More
3M™ Combinazione kit forestale
Codice prodotto. 17931030
Click to view available options
:
Color: Orange
Codice prodotto. 17931030
Marca: 3M™ 7000104017
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La combinazione per elmetto 3M™ Peltor™ G3000 per uso forestale offre una protezione effettiva per testa, volto e udito.
  • La combinazione per elmetto 3M™ Peltor™ G3000 per uso forestale include elmetto G3000, visiera, cuffie auricolari o protezioni. I contenuti dei kit variano, consulta i codici dei singoli kit per il contenuto completo. Sicurezza totale. Questi kit rappresentano una soluzione combinata per la protezione della testa, del viso e dell'udito che comprende molti elementi essenziali necessari per la protezione in ambienti di lavoro difficili. Comprende un elmetto regolabile in stile berretto, una visiera in rete metallica, un paraorecchie e una guarnizione per la visiera.
  • Comfort e tenuta migliorati
  • Dotati di un sistema di sospensione a cricchetto a quattro punti o con blocco su perno, gli elmetti sono regolabili per offrire una vestibilità comoda e sicura che aiuta a ridurre la scomodità e lo slittamento.
  • Protezione di volto e orecchie
  • 3M™ dispone di prodotti per la sicurezza che soddisfano una varietà di esigenze lavorative. La visiera in rete metallica aiuta a proteggere il viso, mentre la cuffia auricolare 3M™ PELTOR™ aiuta a ridurre l'esposizione a rumori industriali da moderati ad alti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità None
Colore Orange
Da utilizzare con (apparecchiatura) Earmuffs, Faceshield
Product Type Headgear Combination
Size Standard
Ventilato Not Vented
Head Style Front Brim