Learn More
3M™ Cuffie antirumore PELTOR™ Optime™ III
Codice prodotto. 11739315
Click to view available options
Colore:
Black, Red
Green, Black
Nero e rosso
Stile:
Cuffia passiva
Fascia per la testa
Helmet-mounted
Neckband
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11739315
Marca: 3M™ 7000039622
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per l'uso in ambienti estremamente rumorosi, in particolare quelli dominati dai suoni ad alta frequenza. Le cuffie antirumore 3M™ PELTOR™ Optime™ III si basano su una tecnologia con design a doppia coppa per ridurre al minimo l'effetto di risonanza, con una conseguente ottima attenuazione dell'alta frequenza.
  • Modern, stylish cup design
  • Good speech intelligibility
  • Large space inside cup helps reduce moisture and heat build-up
  • Easy-to-replace cushions and inserts help keep them hygienically clean
  • Unique low-profile headband design helps maintain constant pressure
  • Soft, wide cusions help reduce pressure around the ears and improve comfort and wearability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Nero e rosso
Certificazione/Conformità Omologazione CE
Da utilizzare con (applicazione) Settore estrattivo, marino, aeroporti e centrali energetiche
Plug Shape Ovale
Product Type Protezione dell'udito Optime III
Stile Cuffia passiva