Learn More
3M™ PELTOR™ SportTac™ Replacement Shells
3M™ PELTOR™ SportTac™ Replacement Shells are interchangeable shells that makes it easy to change the color of earmuffs.
26.85€
Specifica
Product Type | Shells |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | PELTOR™ SportTac™ Hearing Protectors |
Include | One Pair |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15709937
|
3M™
7000107843 |
Red |
26.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15719937
|
3M™
7000107844 |
Black |
26.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Clip on replacement shells for 3M™ PELTOR™ SportTac™ Hearing Protectors
- Interchangeable shells makes it easy to change color
- One pair per pack
Specifica
Shells | |
PELTOR™ SportTac™ Hearing Protectors | |
One Pair |