Learn More
3M™ PELTOR™ WS™ Alert™ XP Bluetooth™ Headset
Codice prodotto. p-7160326
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Modello:
Helmet Mounted
Codice prodotto. 15700058
Marca: 3M™ 7100020054
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
3M™ PELTOR™ WS™ Alert™ XP Bluetooth™ Headset enables users to have wireless telephone conversations or listen music even in noisy environments.
  • Stay protected whilst taking calls wirelessly or listening to the radio - even in noisy environments
  • Level dependent function lets the user hear surrounding noise and converse with colleagues
  • Fast, easy turning of radio stations
  • Bluetooth™ for wireless hands-free calls or music streaming
  • Advanced speaker system that provides full-bodied dynamic sound
  • Battery charge via cable plugged into electrical socket or USB
  • Fast Tuning
  • Ghost voice guided interface
  • Memory/preset function
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bluetooth Headset
Include Built-in FM Radio Receiver, Adjustable Damping Function
Livello di rumorosità 29 dB